Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-propargilglicina, 97 %
Código de producto. 15402639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15402639 1 g 1 g
15412639 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15402639 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H65798.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23235-03-2 | C5H7NO2 | 113.116 g/mol
A useful biochemical for proteomics research. Also been used for affinity labeling of hog kidney D-amino acid oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un producto bioquímico útil para la investigación proteómica. También se ha utilizado para el marcado por afinidad de la oxidasa D-aminoácido del riñón del cerdo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23235-03-2
Fórmula molecular C5H7NO2
Peso molecular (g/mol) 113.116
Número MDL MFCD00237407
Clave InChI DGYHPLMPMRKMPD-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo d-propargylglycine, r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-alpha-propargylglycine, unii-2252qef2pl, 4-pentynoic acid, 2-amino-, 2r, 2r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-2-propargylglycine, r-2-amino-4-pentynoic acid, d-2-propynylglycine, propargylglycine, d
PubChem CID 6992713
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-aminopent-4-inoico
SMILES C#CCC(C(=O)O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material D-Propargylglycine
Punto de fusión 205°C (decomposition)
Color Blanco
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
compliance-icons
Product Identifier
  • D-Propargylglycine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-alpha-Propargylglycine