Learn More
D(-)prolinol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10483765 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10483765 1 g Frasco de vidrio 1 g
10170762 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10483765 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 418310010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 68832-13-3 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68832-13-3
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.149
Número MDL MFCD00064321
Clave InChI HVVNJUAVDAZWCB-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo d-prolinol, r-pyrrolidin-2-ylmethanol, 2r-pyrrolidin-2-ylmethanol, r---2-pyrrolidinemethanol, r-prolinol, 2r-pyrrolidin-2-yl methanol, r-1-pyrrolidin-2-yl-methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 2r, r---2-hydroxymethyl pyrrolidine
PubChem CID 2724541
ChEBI CHEBI:84258
Nombre IUPAC [(2R)-pirrolidina-2-il]metanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)Prolinol
Espectro infrarrojo Auténtico
Color Ámbar a incoloro
Nombre de nota 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4830 to 1.4870 (20°C, 589nm)
Rotación específica −29° to −33° (20°C, 589nm) (c=1, toluene)
Densidad 1.02g/mL
Condición de rotación específica −31° (20°C c=1,toluene)
Cantidad 1 g
Forma física Solución
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza ≥98.5% (GC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D(-)Prolinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.