Learn More
D-Proline, TRC
Código de producto. 30423917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423917 1 g
30425926 5 g
30427186 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7559901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344-25-2
Fórmula molecular C5 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Sinónimo D-Proline, Proline, D- (8CI), (+)-(R)-Proline, (R)-(+)-Proline, (R)-2-Carboxypyrrolidine, (R)-Proline, (R)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, (R)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, D-(+)-Proline
Nombre IUPAC Ácido (2R)-pirrolidina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)[C@H]1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Proline
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0633