Learn More
D-Prolina Éster Metílico Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30414274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414274 1 g
30418248 50 g
30427185 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7559501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65365-28-8
Fórmula molecular C6H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 165.62
Sinónimo D-Proline Methyl Ester Monohydrochloride, Methyl D-Prolinate Hydrochloride, Methyl Prolinate Hydrochloride, Methyl Proline Hydrochloride
Nombre IUPAC (2R)-pirrolidina-2-carboxilato de metilo;clorhidrato
SMILES Cl.COC(=O)[C@H]1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Proline Methyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0557