Learn More
Clorhidrato de éster metílico de D-prolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11374006 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11374006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17259.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65365-28-8
Fórmula molecular C6H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 165.617
Número MDL MFCD00083685
Clave InChI HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
Sinónimo d-proline methyl ester hydrochloride, h-d-pro-ome.hcl, r-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-d-pro-ome hcl, unii-c15epu1m46, d-proline, methyl ester, hydrochloride, methyl d-prolinate hydrochloride, r-proline methyl ester hydrochloride, methyl r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, methyl 2r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
PubChem CID 44629857
Nombre IUPAC (2R)-pirrolidina-2-carboxilato de metilo;clorhidrato
SMILES COC(=O)C1CCCN1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Proline methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 69°C to 71°C
Beilstein 4714125
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.62
Rotación óptica +31° (c=1 in Water)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%