Learn More
Clorhidrato de éster de metilo D-prolina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11915411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11915411 1 g 1 g
11662179 5 g 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11915411 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445590010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 65365-28-8
Fórmula molecular C6H11NO2·ClH
Peso molecular (g/mol) 165.62
Clave InChI HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
Sinónimo d-proline methyl ester hydrochloride, h-d-pro-ome.hcl, r-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-d-pro-ome hcl, unii-c15epu1m46, d-proline, methyl ester, hydrochloride, methyl d-prolinate hydrochloride, r-proline methyl ester hydrochloride, methyl r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, methyl 2r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
PubChem CID 44629857
Nombre IUPAC (2R)-pirrolidina-2-carboxilato de metilo;clorhidrato
SMILES COC(=O)C1CCCN1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Proline methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 42°C to 49°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica 35
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.62
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D-Proline methyl ester hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.