Learn More
Clorhidrato de éster etílico de D-prolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492319 5 g 5 g
15402329 25 g 25 g
15412329 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64910.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 131477-20-8 | C7H14ClNO2 | 179.644 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131477-20-8
Fórmula molecular C7H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 179.644
Número MDL MFCD00191003
Clave InChI DUJGQVVONTYHLT-FYZOBXCZSA-N
Sinónimo r-ethyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, d-proline ethyl ester hydrochloride, h-d-pro-oet hcl, h-d-pro-oet hydrochloride, d-proline, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-d-pro-oet.hcl, h-d-pro-oet . hci, h-d-pro-oet?cl, d-proline ethyl ester hcl
PubChem CID 56777374
Nombre IUPAC (2R)-pirrolidina-2-carboxilato de etilo; clorhidrato
SMILES CCOC(=O)C1CCCN1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Proline ethyl ester hydrochloride
Color Amarillo
Beilstein 7170607
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido