Learn More
D-Prolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483444 1 g 1 g
11493444 5 g 5 g
11403454 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483444 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10682.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 344-25-2 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
D-Proline is an essential component of collagen and is important for proper functioning of joints and tendons. It is also used as asymmetric catalysts in proline organocatalysis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-Prolina es un componente esencial del colágeno y es importante para el correcto funcionamiento de las articulaciones y los tendones. También se utiliza como catalizador asimétrico en reacciones de organocatálisis de prolina.
Solubilidad
Soluble en agua (1620 g/l a 20 °C) y acetona (ligeramente). Insoluble en etanol.
Notas
Es higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344-25-2
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.132
Número MDL MFCD00064317
Clave InChI ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
PubChem CID 8988
ChEBI CHEBI:16313
Nombre IUPAC Ácido (2R)-pirrolidina-2-carboxílico
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Proline
Punto de fusión 213°C to 215°C (decomposition)
Beilstein 80811
Información de solubilidad Soluble in water (1620g/L at 20°C),and acetone (slightly). Insoluble in ethanol.
Densidad 1.36
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Rotación óptica +84° (c=1 in water)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%