Learn More
D-Prolina, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11415392 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11415392 5 g
1 options
Código de producto. 11415392 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219545605
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Proline
CAS 344-25-2
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Fórmula molecular C5H9NO2
Número MDL MFCD00064317
Cantidad 5 g
Sinónimo d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
Clave InChI ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-pirrolidina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 115.132
PubChem CID 8988
ChEBI CHEBI:16313
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.1
Forma física Powder