Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-prolina, ≥99 %
Código de producto. 10470501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10470501 5 g Frasco de vidrio 5 g
10720741 1 g Frasco de vidrio 1 g
10454335 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10470501 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 228660050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 344-25-2 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344-25-2
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.132
Número MDL MFCD00064317
Clave InChI ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
PubChem CID 8988
ChEBI CHEBI:16313
Nombre IUPAC Ácido (2R)-pirrolidina-2-carboxílico
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Proline
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 1 % max. (105°C, 3 hrs)
Otros aminoácidos 0.5% max. (TLC)
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 22, 2
Rotación específica +83.0° to +87.0° (20°C, 589nm) (c=4, water)
Fieser 07,307; 09,393
Ceniza sulfatada 0.1 % max.
Condición de rotación específica +84.75 (20.00°C c=4,H2O)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0% (Total base)
Forma física Polvo