Learn More
D-prolina-2,5,5-d3, TRC
Código de producto. 30427642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30427642 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30427642 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7559935MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material D-Proline-2,5,5-d3
CAS 1994265-09-6
Fórmula molecular C5 D3 H6 N O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo D-Proline-2,5,5-d3, (2R)-Pyrrolidine-2,5,5-d3-2-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i3D2,4D
SMILES [2H]C1([2H])CC[C@@]([2H])(N1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2,5,5-trideuteriopirrolidina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 118.149
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.082
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.