Learn More
D-prolina-2,5,5-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Proline-2,5,5-d3 |
| CAS | 1994265-09-6 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H6 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | D-Proline-2,5,5-d3, (2R)-Pyrrolidine-2,5,5-d3-2-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i3D2,4D |
| SMILES | [2H]C1([2H])CC[C@@]([2H])(N1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2,5,5-trideuteriopirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 118.149 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.082 |