Learn More
D-prolinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Prolinamide |
| CAS | 62937-45-5 |
| Fórmula molecular | C5H10N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2R)-2-Pyrrolidinecarboxamide, (R)-2-Pyrrolidinecarboxamide, (2R)-2-Carbamoylpyrrolidine, (2R)-2-Pyrrolidinecarboxamide, (R)-Prolinamide, (R)-Pyrrolidine-2-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | NC(=O)[C@H]1CCCN1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-pirrolidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 114.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0793 |