Learn More
D-(-)-Prolinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473997 5 g 5 g
15463997 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30901.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62937-45-5 | C5H10N2O | 114.15 g/mol
It can be used in the synthesis of proline derivatives as efficient organocatalysts for aldol reaction on water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar en la síntesis de derivados de la prolina para conseguir organocatalizadores eficientes para la reacción aldólica en el agua.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62937-45-5
Fórmula molecular C5H10N2O
Peso molecular (g/mol) 114.15
Número MDL MFCD00153457
Clave InChI VLJNHYLEOZPXFW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-prolinamide, r-prolinamide, h-d-pro-nh2, r-pyrrolidine-2-carboxamide, 2r-pyrrolidine-2-carboxamide, d-proline amide, h-d-pro-nh, d-pro-nh2, 2r-2-carbamoylpyrrolidine, 2-pyrrolidinecarboxamide, 2r
PubChem CID 447554
Nombre IUPAC pyrrolidine-2-carboxamide
SMILES NC(=O)C1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-Prolinamide
Punto de fusión 100°C to 103°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +107° (c=2 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 98%