Learn More
D-Pipecolinic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16493459
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16493459 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16493459 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0181
MedChemExpress D-Pipecolinic acid is a normal human metabolite found in human biofluids.
D-Pipecolinic acid is a normal human metabolite found in human biofluids.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Pipecolinic acid
CAS 1723-00-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H11NO2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad H2O : 66.67 mg/mL (516.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C([C@@H]1NCCCC1)O
Peso molecular (g/mol) 129.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism