Learn More
D(+)-Pipecolinic acid, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10625901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10625901 100 mg Glass bottle 100 miligramos
1 options
Código de producto. 10625901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 290981000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Pipecolinic acid
Nombre de nota 99%
CAS 1723-00-8
Punto de fusión 277°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H11NO2
Número MDL MFCD00064346
Cantidad 100 mg
Beilstein 22, 8
Índice Merck 14, 7458
Condición de rotación específica +26.5° (25°C c=5,water)
Rotación específica + 26.5
Sinónimo r-piperidine-2-carboxylic acid, d-pipecolic acid, d-pipecolinic acid, d +-pipecolinic acid, d-homoproline, 2r-piperidine-2-carboxylic acid, r-pipecolic acid, +-pipecolic acid, d-piperidine-2-carboxylic acid
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI HXEACLLIILLPRG-RXMQYKEDSA-N
SMILES C1CCNC(C1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R)-piperidin-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 129.16
PubChem CID 736316
ChEBI CHEBI:41582
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D(+)-Pipecolinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.