Learn More
D-ácido pipecolínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15409858 5 g 5 g
15419858 25 g 25 g
15429858 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15409858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63255.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1723-00-8 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1723-00-8
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.159
Número MDL MFCD00064346
Clave InChI HXEACLLIILLPRG-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo r-piperidine-2-carboxylic acid, d-pipecolic acid, d-pipecolinic acid, d +-pipecolinic acid, d-homoproline, 2r-piperidine-2-carboxylic acid, r-pipecolic acid, +-pipecolic acid, d-piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 736316
ChEBI CHEBI:41582
Nombre IUPAC ácido (2R)-piperidin-2-carboxílico
SMILES C1CCNC(C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Pipecolinic acid
Punto de fusión 277°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 81094
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido