Learn More
Ácido D-Pipólico, TRC
Código de producto. 30419183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30419183 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30419183 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP479751100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1723-00-8
Fórmula molecular C6 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Sinónimo 2-Piperidinecarboxylic acid, (2R)-, 2-Piperidinecarboxylic acid, (R)-, Pipecolic acid, D-(+)- (8CI), (2R)-2-Piperidinecarboxylic acid, (+)-Pipecolic acid, (+)-Pipecolinic acid, (2R)-Piperidine-2-carboxylic acid, (R)-(+)-2-Piperidinecarboxylic acid, (R)-(+)-Pipecolic acid, (R)-2-Carboxypiperidine, (R)-2-Piperidinecarboxylic acid, (R)-Pipecolic acid, (R)-Pipecolinic acid, D-(+)-Pipecolic acid, D-Homoproline, D-Pipecolic acid, D-Pipecolinic acid, D-Piperidine-2-carboxylic acid
Nombre IUPAC ácido (2R)-piperidin-2-carboxílico
SMILES OC(=O)[C@H]1CCCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Pipecolinic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.079