Learn More
D-pinitol, TRC
Código de producto. 30352776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352776 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30352776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2129405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Pinitol
CAS 10284-63-6
Fórmula molecular C7 H14 O6
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-O-Methyl-D-chiro-inositol, Matezit, Pinit, Sennit, Sennitol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1
SMILES CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (1R,2S,4S,5S)-6-metoxiciclohexano-1,2,3,4,5-pentol
Peso molecular (g/mol) 194.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.079