Learn More
D-Pinitol, MedChemExpress
Código de producto. 16489116
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489116 100 mg 100 miligramos
16434867 50 mg 50 miligramos
16419058 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16489116 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0655
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress D-pinitol (3-O-Methyl-D-chiro-inositol) is a natural compound presented in several plants, like Pinaceae and Leguminosae plants. D-pinitol exerts hypoglycemic activity and protective effects in the cardiovascular system. D-pinitol has antiviral and larvicidal activities.
D-pinitol (3-O-Methyl-D-chiro-inositol) is a natural compound presented in several plants, like Pinaceae and Leguminosae plants. D-pinitol exerts hypoglycemic activity and protective effects in the cardiovascular system. D-pinitol has antiviral and larvicidal activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Pinitol
Forma física Solid
CAS 10284-63-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H14O6
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 3-O-Methyl-D-chiro-inositol
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (643.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)O)OC)O
Peso molecular (g/mol) 194.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.18
Porcentaje de pureza 98.0%