Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Pinitol, 95 %
Código de producto. 15413158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413158 250 mg 250 miligramos
15493148 1 g 1 g
15403158 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15413158 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H56648.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10284-63-6 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
It is a precursor to biologically active fluorinated isosteres of inositol, which show cell growth inhibitory properties and  has shown antidiabetic properties in mice. It is  believed to be a salt stress regulator in a wide range of plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
es un precursor de los isoesteroides fluorados biológicamente activos del inositol, que muestran propiedades inhibidoras del crecimiento celular y tienen propiedades antidiabéticas en ratones. Se cree que es un regulador de la tensión de la sal en una gran variedad de plantas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10284-63-6
Fórmula molecular C7H14O6
Peso molecular (g/mol) 194.18
Número MDL MFCD00216659
Clave InChI DSCFFEYYQKSRSV-FEPQRWDDSA-N
Sinónimo d-pinitol, pinitol, 3-o-methyl-d-chiro-inositol, d-+-pinitol, inzitol, pinit, +-pinitol, methylinositol, sennitol, d-ononitol
PubChem CID 164619
Nombre IUPAC (1S,2S,4S,5R)-6-metoxiciclohexano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES COC1[C@@H](O)[C@@H](O)C(O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Pinitol
Punto de fusión 178°C to 185°C
Cantidad 250 mg
Índice Merck 14,10361
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +60° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.18
Porcentaje de pureza 95%