Learn More
D-​(+)​-​Phenyllactic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16497796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16497796 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16497796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY30219
MedChemExpress D-​(+)​-​Phenyllactic acid is an anti-bacterial agent, excreted by Geotrichum candidum, inhibits a range of Gram-positive from humans and foodstuffs and Gram-negative bacteria found in humans.
D-​(+)​-​Phenyllactic acid is an anti-bacterial agent, excreted by Geotrichum candidum, inhibits a range of Gram-positive from humans and foodstuffs and Gram-negative bacteria found in humans.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-​(+)​-​Phenyllactic acid
Forma física Solid
CAS 7326-19-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo D-3-Phenyllactic acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](O)CC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.17
Porcentaje de pureza 99.54%