Learn More
D-Fenilglicinol, TRC
Código de producto. 30426745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426745 1 g 1 g
30428748 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3272951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56613-80-0
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Sinónimo (-)-(R)-beta-Aminobenzeneethanol, (2R)-2-Amino-2-phenylethanol, (R)-(-)-2-Amino-2-phenylethanol, (R)-(-)-2-Phenyl-2-aminoethanol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol, (R)-alpha-Phenylglycinol, (betaR)-beta-Aminobenzeneethanol, D-(-)-2-Amino-2-phenylethanol, D-(-)-alpha-Phenylglycinol, [(R)-2-Hydroxy-1-phenylethyl]amine
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-2-feniletanol
SMILES N[C@@H](CO)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Phenylglycinol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841