Learn More
D(+)-Fanilglicinamida, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10307521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10307521 25 g Frasco de vidrio 25 g
10256101 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10307521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346700250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6485-67-2 | C8H10N2O | 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6485-67-2
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD06799064
Clave InChI KIYRSYYOVDHSPG-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-2-amino-2-phenylacetamide, 2r-2-amino-2-phenylacetamide, d--phenylglycinamide, d-phenylglycinamide, unii-2ndy0ko51e, 2r-2-amino-2-phenylethanamide, 2ndy0ko51e, d-phenylglycine amide, d--phenylglycinamide,, d---phenylglycine amide
PubChem CID 729987
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-2-fenilacetamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Phenylglycinamide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 125.0°C to 129.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(NH2)C(O)NH2
Cantidad 25 g
Condición de rotación específica −48.5° (20°C c=0.55,EtOH)
Rotación específica − 48.50
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: better soluble ph <6
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D(-)-Phenylglycinamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.