Learn More
D-fenilalaninol, TRC
Código de producto. 30417052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417052 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30417052 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3195151G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Phenylalaninol
CAS 5267-64-1
Fórmula molecular C9H13NO
Cantidad 1 g
Sinónimo (betaR)-beta-Amino-benzenepropanol, D-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, ((1R)-1-Hydroxymethyl-2-phenylethyl)amine, (2R)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (R)-(+)-2-Amino-3-phenyl-1-glycinol, (R)-2-Amino-1-hydroxy-3-phenylpropane, (R)-2-Benzylethanolamine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1
SMILES N[C@@H](CO)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-fenilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 151.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0997