Learn More
D-fenilalaninol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Phenylalaninol |
| CAS | 5267-64-1 |
| Fórmula molecular | C9H13NO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (betaR)-beta-Amino-benzenepropanol, D-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, ((1R)-1-Hydroxymethyl-2-phenylethyl)amine, (2R)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (R)-(+)-2-Amino-3-phenyl-1-glycinol, (R)-2-Amino-1-hydroxy-3-phenylpropane, (R)-2-Benzylethanolamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CO)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-amino-3-fenilpropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 151.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0997 |