Learn More
D-fenilalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El D-fenilalaninol se utiliza como auxiliar quiral para reacciones de Michael asimétricas. Es un enantiómero de L-fenilalaninol, un inhibidor de la absorción intestinal de fenilalanina. Actúa como agente inhibidor de las enzimas responsables de la descomposición de las endorfinas.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
El D-fenilalaninol se utiliza como auxiliar quiral para reacciones de Michael asimétricas. Es un enantiómero de L-fenilalaninol, un inhibidor de la absorción intestinal de fenilalanina. Actúa como agente inhibidor de las enzimas responsables de la descomposición de las endorfinas.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, acetato de etilo, metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire. Almacenar bajo gas inerte seco. Incompatible con dióxido de carbono, aire, ácidos y agentes oxidantes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | D-Phenylalaninol |
| Punto de fusión | 89°C to 94°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Rotación óptica | +23 ± 2° (c=5 in Ethanol) |
| Número UN | UN3259 |
| Beilstein | 4665408 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.21 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RU– Solo para uso en investigación
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.