Learn More
D-Fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Phenylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1 |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.079 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |