Learn More
Clorhidrato de D-fenilalanina tert-butil éster, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418246 1 g 1 g
15438246 250 mg 250 miligramos
15428246 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63325.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3403-25-6 | C13H20ClNO2 | 257.758 g/mol
D-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride is used as a fine chemical intermediate, agrochemical &pharmceutical intermediate. It has anti - static and anti- corrosion properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de D-fenilalanina tert-butil éster se utiliza como una sustancia química intermedia fino y como intermediario en los sectores agroquímico y farmacéutico. Tiene propiedades antiestáticas y anticorrosivas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3403-25-6
Fórmula molecular C13H20ClNO2
Peso molecular (g/mol) 257.758
Número MDL MFCD00153455
Clave InChI FDMCEXDXULPJPG-RFVHGSKJSA-N
Sinónimo h-d-phe-otbu.hcl, r-tert-butyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, tert-butyl 2r-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, d-phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride, d-phenylalanine t-butylester hydrochloride, d-phenylalanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-d-phe-otbu hydrochloride, tert-butyl d-phenylalaninate hydrochloride, h-d-phe-otbu hcl, h-d-phe-obut hcl
PubChem CID 15942423
Nombre IUPAC tert-butil (2R)-2-amino-3-fenilpropanato;clorhidrato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)N.Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material D-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.76
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.