Learn More
Clorhidrato de D-fenilalanina tert-butil éster, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
D-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride is used as a fine chemical intermediate, agrochemical &pharmceutical intermediate. It has anti - static and anti- corrosion properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de D-fenilalanina tert-butil éster se utiliza como una sustancia química intermedia fino y como intermediario en los sectores agroquímico y farmacéutico. Tiene propiedades antiestáticas y anticorrosivas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | D-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.76 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.