Learn More
D-Fenilalanina-d5, TRC
Código de producto. 30179361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179361 250 mg 250 miligramos
30179441 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP319412250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 362049-55-6
Fórmula molecular C9 D5 H6 N O2
Peso molecular (g/mol) 170.22
Sinónimo (2R)-2-Amino-3-phenylpropanoic Acid-d5, (R)-3-Phenyl-2-aminopropanoic Acid-d5, (R)-Phenylalanine-d5, D-(+)-Phenylalanine-d5, D-alpha-Amino-beta-phenylpropionic Acid-d5, Endorphenyl-d5, NSC 25005-d5, D-Phenylalanine-D5 (phenyl-D5), D-Phenylalanine-2,3,4,5,6-d5, D-Phenyl-d5-alanine (9CI), D-Phenylalanine-(phenyl-d5), D-(2,3,4,5,6-2H5)Phenylalanine, D-[2H5]Phenylalanine, d5-ring-D-Phenylalanine, (2R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic acid, D-Phenyl-d5-alanine
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)ácido propanoico
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@@H](N)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Phenylalanine-d5
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1104