Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-fenilalanina, 99+ %
Código de producto. 10521431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10521431 25 g Frasco de vidrio 25 g
10024043 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10521431 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 172040250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 673-06-3 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 673-06-3
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00004270
Clave InChI COLNVLDHVKWLRT-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo d-phenylalanine, h-d-phe-oh, 2r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-phe, sabiden, phenylalanine d-form, alanine, phenyl-, d, d-diphenylalanine, r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-alpha-amino-beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 71567
ChEBI CHEBI:16998
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-fenilpropanoico
SMILES N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Phenylalanine
Arsénico (As) 3ppm max.
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 20ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 0.5% max.
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 494
Rotación específica +32° to +35° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Índice Merck 15, 7382
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Condición de rotación específica +33.50° (20°C c=2,H2O)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Polvo