Learn More
D-fenil-d5-alanina-Nt-BOC, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butoxycarbonyl-D-phenylalanine phenyl-d5 |
| CAS | 1213661-19-8 |
| Fórmula molecular | C14 2H5 H14 N O4 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | (2 R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid, N-tert-Butoxycarbonyl-D-phenylalanine-D5 (phenyl-D5), N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine-d5, (R)-N-(tert-Butyloxycarbonyl)phenylalanine-d5, N-BOC-(R)-(phenyl-d5)alanine, N-BOC-D-phenylalanine-d5 (phenyl-d5) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11 H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1/i4D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 270.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.1628 g/mol |
| Mostrar más |