Learn More
D-fenil-d5-alanina-2,3,3-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Phenylalanine-D8 |
| CAS | 1202064-02-5 |
| Fórmula molecular | C9 D8 H3 N O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | D-Phenylalanine-α,β,β,2,3,4,5,6-d8, D-Phenyl-2,3,4,5,6-d5-alanine-α,β,β-d3, D-Phenylalanine-d8, D-Phenylalanine-D8, D-[2H8]Phenylalanine, (2 R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic-2,3,3-d3 acid, (2 R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic-2,3,3-d3 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])[C@@]([2 H])(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 R)-2-amino-2,3,3-trideuterio-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 173.238 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.129 g/mol |
| Mostrar más |