Learn More
D-Penicillamina, TRC
Código de producto. 30009893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
1 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009893 1 g 1 g
30003722 50 g 50 g
30011971 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2230001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-67-5
Fórmula molecular C5 H11 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Sinónimo Penicillamine, (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid, D-Valine, 3-mercapto-, Valine, 3-mercapto-, D- (8CI), (-)-Penicillamine, (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid, (S)-3,3-Dimethylcysteine, (S)-Penicillamine, 2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Artamin, Cuprenil, Cuprimine, Cupripen, D-(-)-Penicillamine, D-3-Mercaptovaline, D-Mercaptovaline, D-Penamine, D-Penicillamine, DPA, Depamine, Depen, Kuprenil, Mercaptyl, Metalcaptase, NSC 81549, Pendramine, Penicillamin, Penicillamine, Perdolat, Reduced D-penicillamine, Reduced penicillamine, Sufirtan, Trolovol, β-Thiovaline
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-metil-3-sultanilbutanoico
SMILES CC(C)(S)[C@@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penicillamine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.051