Learn More
Clorhidrato de D-Penicilamina, TRC
Código de producto. 30409693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30409693 250 mg -
30426328 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30409693 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP223008250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2219-30-9
Fórmula molecular C5H11NO2S . (HCl)
Peso molecular (g/mol) 185.67
Sinónimo Penicillamine Hydrochloride, Distamine, D-(-)-Penicillamine Hydrochloride, 3-Mercapto-D-valine Hydrochloride
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-metil-3-sultanilbutanoico;clorhidrato
SMILES Cl.CC(C)(S)[C@@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Penicillamine Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2S.ClH/c1-5(2,9)3(6)4(7)8;/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0277