Learn More
Disulfuro de D-Penicilamina, TRC
Código de producto. 30428325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428325 25 g
30409809 1 g
30422995 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22299525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20902-45-8
Fórmula molecular C10 H20 N2 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 296.41
Sinónimo D-Valine, 3,3'-dithiobis-, Valine, 3,3'-dithiodi-, D- (8CI), D-Penicillamine disulfide, NSC 87505, Oxidized D-penicillamine, Oxidized penicillamine, Penicillamine disulfide
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-[[(1S)-1-amino-1-carboxi-2-metilpropano-2-il]disulfanil]-3-ácido metilbutanoico
SMILES CC(C)([C@H](C(=O)O)N)SSC(C)(C)[C@H](C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penicillamine disulfide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20N2O4S2/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0864