Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Penicilamina, 99 %, especificado según Ph.Eur. y USP
Código de producto. 10224750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10224750 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10061450 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10224750 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 129740250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52-67-5 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-67-5
Fórmula molecular C5H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Número MDL MFCD00064302
Clave InChI VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
Sinónimo d-penicillamine, penicillamine, cuprimine, d---penicillamine, depen, 3-mercapto-d-valine, cuprenil, d-penamine, --penicillamine, d-mercaptovaline
PubChem CID 5852
ChEBI CHEBI:7959
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-metil-3-sultanilbutanoico
SMILES CC(C)(C(C(=O)O)N)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Penicillamine
Nombre de nota 99+%
Absorbancia 0.07 max. (c=0.2, H2O, 1 cm cell) at 268nm
Punto de fusión 212.0°C
Color Blanco
pH 4.5 to 5.5 (1% soln.)
Residuos de ignición 0.1% max
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 60°C, 670 Pa) (P2O5)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.0 to 102% (USP)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C(SH)CH(NH2)CO2H
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 7197
Condición de rotación específica −65° (20°C c=5,1M NaOH,on dry)
Rotación específica − 65.00
Información de solubilidad Solubility in water: 11.1% (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol,insoluble in ether,benzene,acetone,carbon tetra,chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D(-)-Penicillamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.