Learn More
D-pemetrexed disódico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (R)-Pemetrexed Disodium |
| CAS | 937370-10-0 |
| Fórmula molecular | C20 H19 N5 O6 . 2 Na |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | D-Glutamic acid','N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-','sodium salt (1:2), D-Pemetrexed disodium, (R)-Pemetrexed disodium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21N5O6.2Na/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27;;/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29);;/q;2*+1/p-2/t13-;;/m1../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])c[nH]c2N1 |
| Nombre IUPAC | disodio;(2R)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihidropirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoil]amino]pentanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 471.3743 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 471.1131 |