Learn More
D-Pemetrexed Dimetil Diester, TRC
Código de producto. 30416985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416985 100 mg
30423466 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30416985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP219535100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391068-12-4
Fórmula molecular C22H25N5O6
Peso molecular (g/mol) 455.46
Sinónimo N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid 1,5-Dimethyl Diester
Nombre IUPAC dimetilo (2R)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihidropirrrolo[2,3-d]pirimidina-5-il)etil]benzoiloamino]pentanedioato
SMILES COC(=O)CC[C@@H](NC(=O)c1ccc(CCc2c[nH]c3NC(=NC(=O)c23)N)cc1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Pemetrexed Dimethyl Diester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25N5O6/c1-32-16(28)10-9-15(21(31)33-2)25-19(29)13-6-3-12(4-7-13)5-8-14-11-24-18-17(14)20(30)27-22(23)26-18/h3-4,6-7,11,15H,5,8-10H2,1-2H3,(H,25,29)(H4,23,24,26,27,30)/t15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.1805