Learn More
Ácido D-Pantoténico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 17993875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993875 2.5 g 2.50 g
17992915 250 mg 250 miligramos
17963325 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1903082.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 867-81-2
Fórmula molecular C9 H16 N O5 . Na
Peso molecular (g/mol) 241.22
Sinónimo D-Pantothenic Acid Sodium Salt, β-Alanine, N-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-, sodium salt (1:1), Pantothenic acid, monosodium salt, D- (8CI), β-Alanine, N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, monosodium salt, (R)-, β-Alanine, N-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-, monosodium salt (9CI), Pantothenic acid sodium salt, Sodium D-pantothenate, Sodium pantothenate, Sodium pantothenic acid
Nombre IUPAC sodio; 3-[[(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino] propanoato
SMILES [Na+].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Pantothenic acid sodium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO5.Na/c1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;+1/p-1/t7-;/m0./s1
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0926