Learn More
D-Pantothenic acid hemicalcium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16471478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471478 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16471478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0681
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress D-Pantothenic acid hemicalcium salt (Vitamin B5 calcium salt), a vitamin, can reduce the patulin content of the apple juice.
D-Pantothenic acid hemicalcium salt (Vitamin B5 calcium salt), a vitamin, can reduce the patulin content of the apple juice.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Pantothenic acid hemicalcium salt
CAS 137-08-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H16NO5.1/2Ca
Cantidad 5 g
Sinónimo Calcium pantothenate Calcium D-pantothenate Vitamin B5 calcium salt
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (419.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (419.69 mM)
SMILES O[C@@H](C(NCCC([O-])=O)=O)C(C)(C)CO.[0.5Ca2+]
Peso molecular (g/mol) 238.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.27
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder