Learn More
Sal de calcio del ácido D-pantoténico, USP calificación, MP Biomedicals™
Código de producto. 11483180 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11483180 5 g
1 options
Código de producto. 11483180 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210122805
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Vitamina B5 de alta pureza USP , esencial como precursor en la biosíntesis de la coenzima A.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Pantothenic acid calcium salt
CAS 137-08-6
Color Blanco
Fórmula molecular C18H32CaN2O10
Número MDL MFCD00002766
Sinónimo calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
Clave InChI FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Nombre IUPAC bis(3-[(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanamido]propanoato) de calcio
Peso molecular (g/mol) 476.54
Cantidad 5 g
PubChem CID 131847364
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
Grado USP
Forma física Polvo