Learn More
Ácido D-pantoténico, sal de calcio, MP Biomedicals™
Código de producto. 11403190 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
11403190 500 g
1 options
Código de producto. 11403190 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210122890
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El ácido D-pantoténico es una vitamina esencial (excepto en caballos y rumiantes).
Especificaciones
CAS 137-08-6
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C18H32CaN2O10
Número MDL MFCD00002766
Sinónimo calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
Información de solubilidad Soluble en agua (1g/2,8 mL; pH de una solución acuosa al 5% es 7,2-8,0; agua libre de CO2: 8,7), glicerol; ligeramente soluble en etanol o acetona.
Clave InChI FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Nombre IUPAC bis(3-[(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanamido]propanoato) de calcio
Peso molecular (g/mol) 476.54
PubChem CID 131847364
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
Grado USP