Learn More
Sal de calcio de ácido D-pantoténico, grado de reactivo para cultivo celular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11421971 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11421971 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11421971 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219472180
CAS 2219-30-9
Fórmula molecular C5H12ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 185.666
Clave InChI CZDHUFYOXKHLME-DFWYDOINSA-N
Sinónimo d-penicillamine hydrochloride, penicillamine hydrochloride, distamine, unii-5n9jk529zj, usaf el-23, usaf a-1705, d---penicillamine hydrochloride, d-valine, 3-mercapto-, hydrochloride, valine, 3-mercapto-, hydrochloride, d
PubChem CID 92173
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-metil-3-sultanilbutanoico;clorhidrato
SMILES CC(C)(C(C(=O)O)N)S.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Pantothenic acid
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
Grado Reactivo para cultivo celular
Densidad 0.5g/cm3