Learn More
Hidrato de sal de calcio del ácido D-pantoténico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11407957 100 g 100 g
11417957 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11407957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16609.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 137-08-6 | C18H34CaN2O11 | 494.551 g/mol
Vitamin B-5D-Pantothenic acid calcium salt hydrate acts as a precursor in the biosynthesis of coenzyme A. It also involved in the catabolism of fatty acids, preparation of heme and the neurotransmitter acetylcholine. It is involved in the regulation of gene expression and in signal transduction. Further, it is used in sphingolipids, cholesterol and steroid hormones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sal de calcio del ácido vitamina B-5D-pantoténico actúa como precursor en la biosíntesis de la coenzima A. También interviene en el catabolismo de los ácidos grasos, la preparación del hemo y el neurotransmisor acetilcolina. Participa en la regulación de la expresión de los genes y en la transducción de señales. Además, se utiliza en esfingolípidos, colesterol y hormonas esteroides.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire, la luz y la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-08-6
Fórmula molecular C18H34CaN2O11
Peso molecular (g/mol) 494.551
Número MDL MFCD00002766
Clave InChI KUKRZUPDYACRAM-GXIDORRSSA-L
Sinónimo calcium 3-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido propanoate hydrate, d-pantothenic acid calcium salt hydrate, calcium hydrate dipantothenate, calcium bis 3-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl amino propanoate hydrate
PubChem CID 16211719
Nombre IUPAC calcio; 3-[[(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoato; hidrato
SMILES CC(C)(CO)C(C(=O)NCCC(=O)[O-])O.CC(C)(CO)C(C(=O)NCCC(=O)[O-])O.O.[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Pantothenic acid calcium salt hydrate
Punto de fusión ∼138°C (decomposition)
Beilstein 3769272
Índice Merck 14,7015
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.54
Rotación óptica +27° (c=5 in Water)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%