Learn More
D-(-)-pantolactona, TRC
Código de producto. 30420968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420968 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30420968 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1825005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pantolactone
CAS 599-04-2
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 H10 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo D-(-)-Pantolactone2(3H)-Furanone','dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-','(3R)-, 2(3H)-Furanone','dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-','(R)-, 2(3H)-Furanone','dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-','D-(-)- (8CI), (3R)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, (-)-(R)-Pantolactone, (-)-2-Hydroxy-3,3-dimethyl-γ-butyrolactone, (-)-Pantolactone, (-)-Pantoyl lactone, (3R)-Tetrahydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2-one, (R)-(-)-Pantolactone, (R)-3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one, (R)-Pantolactone, (R)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, D-(-)-Pantolactone, D-(-)-Pantoyl lactone, D-(-)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, D-Pantolactone, D-Pantoyl lactone, Pantolactone, Pantothenic lactone, Pantoyl lactone, l-Pantoyl lactone
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
SMILES CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (3R)-3-hidroxi-4,4-dimetiloxolan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 130.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.063
Porcentaje de pureza >95