Learn More
D(-)-Pantolactona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10095653 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10095653 5 g Frasco de vidrio 5 g
10696032 25 g Frasco de vidrio 25 g
10107743 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10095653 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218140050
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 599-04-2 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 599-04-2
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Número MDL MFCD00005392
Clave InChI SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo d---pantolactone, r-pantolactone, d-pantolactone, r-pantoyl lactone, d---pantoyl lactone, pantothenic lactone, r-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, unii-j288d7o0js, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3r, r---pantolactone
PubChem CID 439368
ChEBI CHEBI:16719
Nombre IUPAC (3R)-3-hidroxi-4,4-dimetiloxolan-2-ona
SMILES CC1(COC(=O)C1O)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material D(-)-Pantolactone
Punto de fusión 88.0°C to 92.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 120.0°C to 122.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 18, V,1, 22
Fieser 16,269; 17,270
Índice Merck 15, 7116
Condición de rotación específica −50.50° (25°C c=2,H2O)
Rotación específica − 50.50
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(-)-Pantolactone
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.