Learn More
D-(–)-Pantolactona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322827 25 g 25 g
11312827 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15983.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 599-04-2 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 599-04-2
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.143
Número MDL MFCD00005392
Clave InChI SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo d---pantolactone, r-pantolactone, d-pantolactone, r-pantoyl lactone, d---pantoyl lactone, pantothenic lactone, r-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, unii-j288d7o0js, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3r, r---pantolactone
PubChem CID 439368
ChEBI CHEBI:16719
Nombre IUPAC (3R)-3-hidroxi-4,4-dimetiloxolan-2-ona
SMILES CC1(COC(=O)C1O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-Pantolactone
Punto de fusión 89°C to 91°C
Punto de ebullición 120°C to 122°C (15 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 80957
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7013
Rotación óptica −51° (c=3 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 99%