Learn More
D-Panthenol, MedChemExpress
Código de producto. 16432339
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16432339 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16432339 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1391
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress D-Panthenol is the biologically-active alcohol of pantothenic acid, which leads to an elevation in the amount of coenzyme A in the cell.
D-Panthenol is the biologically-active alcohol of pantothenic acid, which leads to an elevation in the amount of coenzyme A in the cell.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Panthenol
CAS 81-13-0
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H19NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo Dexpanthenol
Información de solubilidad Ethanol : 110 mg/mL (535.93 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33 mg/mL (160.78 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NCCCO)[C@H](O)C(C)(C)CO
Peso molecular (g/mol) 205.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.25
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Viscous Liquid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation