Learn More
Serinato de feniletilo de dp-metilsulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-p-Methyl Sulfone Phenyl Ethyl Serinate |
| CAS | 36983-12-7 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O5 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Florfenicol Impurity 9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO5S/c1-3-18-12(15)10(13)11(14)8-4-6-9(7-5-8)19(2,16)17/h4-7,10-11,14H,3,13H2,1-2H3/t10-,11+/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](N)[C@@H](O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2R,3S)-2-amino-3-hidroxi-3-(4-metilsulfonilfenil)propanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 287.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.0827 |